Stampa…
Colina cloruro
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
BIC0605-100G BIC0605-1KG BIC0605-500G
APOSBIC0605-100GEA 26.1 EUR
APOSBIC0605-100G APOSBIC0605-1KG APOSBIC0605-500G
Colina cloruro
Colina cloruro
Formula: HOH₂CCH₂N(CH₃)₃Cl
Punto di fusione: 302…305 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011721
CAS Number: 67-48-1
EINECS: 200-655-4