Stampa…
Carbamazepine
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 5H-Dibenzo[b,f]azepine-5-carboxamide
BIC0130-100G BIC0130-250G BIC0130-25G BIC0130-2KG
APOSBIC0130-100GEA 198 EUR
APOSBIC0130-100G APOSBIC0130-250G APOSBIC0130-25G APOSBIC0130-2KG
Carbamazepine
Carbamazepine
Formula: C₁₅H₁₂N₂O
Peso molecolare: 236,27 g/mol
Punto di fusione: 191…192 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00005073
CAS Number: 298-46-4
EINECS: 206-062-7