Stampa…
Citreoviridin
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
BIC0127-1MG BIC0127-5MG
APOSBIC0127-1MGEA 154 EUR
APOSBIC0127-1MG APOSBIC0127-5MG
Citreoviridin
Citreoviridin
Formula: C₂₃H₃₀O₆
Punto di fusione: 110 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
CAS Number: 25425-12-1
UN: 2811
ADR: 6.1,II