Stampa…
CHAPSO ≥99.0%, ultrapuro
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (3-((3-Cholamidopropyl)dimethylammonio)-2-hydroxypropanesulphonate), CHAPSO
BIC0121-1G BIC0121-5G
APOSBIC0121-1GEA 43.7 EUR
APOSBIC0121-1G APOSBIC0121-5G
CHAPSO ≥99.0%, ultrapuro
CHAPSO
A non denaturing zwitterionic detergent similar to CHAPS(BIMB1085) with increased solubility.
Formula: C₃₂H₅₈N₂O₈S
Peso molecolare: 630,89 g/mol
Punto di fusione: 184…186 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 82473-24-3