Stampa…
D-Cicloserina
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
BIC0119-25G BIC0119-5G BIC0119-100G
APOSBIC0119-25GEA 102 EUR
APOSBIC0119-25G APOSBIC0119-5G APOSBIC0119-100G
D-Cicloserina
D-Cycloserine
Cycloserine interferes with the bacterial cell wall synthesis by competing with D-Alanine for incorporation into the cell wall.
Formula: C₃H₆N₂O₂
Punto di fusione: 145…147 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00005353
CAS Number: 68-41-7
EINECS: 200-688-4