Tetradecyltrimethylammonium bromide BP
Fornitore: Apollo Scientific
BIC0114-100G
BIC0114-500G
APOSBIC0114-100GEA
49.3
EUR
APOSBIC0114-100G
APOSBIC0114-500G
Tetradecyltrimethylammonium bromide BP
Tetradecyltrimethylammonium bromide
Formula:
C₁₇H₃₈BrN Punto di fusione: 245…250 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011770 CAS Number: 1119-97-7 UN: 3263 ADR: 8,II |