Stampa…
Cloramfenicolo ≥99%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
BIC0113-100G BIC0113-250G
APOSBIC0113-100GEA 190 EUR
APOSBIC0113-100G APOSBIC0113-250G
Cloramfenicolo ≥99%
Cloramfenicolo
Bacteriostatic antibiotic with activity against gram-positive and gram-negative bacteria.
  • Cell culture tested
Formula: Cl₂CHCONHCH(CH₂OH)CH(OH)C₆H₄NO₂
Punto di fusione: 148…152 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00078159
CAS Number: 56-75-7
EINECS: 200-287-4