Stampa…
Cefsulodin sodium salt
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
BIC0112-1G BIC0112-500MG BIC0112-250MG
APOSBIC0112-1GEA 174 EUR
APOSBIC0112-1G APOSBIC0112-500MG APOSBIC0112-250MG
Cefsulodin sodium salt
Cefsulodin sodium salt
Formula: C₂₂H₁₉N₄NaO₈S₂
Punto di fusione: 175 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD07793338
CAS Number: 52152-93-9
EINECS: 257-692-4