Cephalexin monohydrate
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
7-(D-α-amino-phenylacetamido)-3-methyl-3-cepheme-4-carboxylic acid monohydrate, (6R,7R)-7-((R)-2-Amino-2-phenylacetamido)-3-methyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid hydrate
Formula:
C₁₆H₁₇N₃O₄S Peso molecolare: 347.39 g/mol Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00167148 CAS Number: 23325-78-2 |