Stampa…
Cefotetan disodium salt
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
BIC0105-1G BIC0105-5G
APOSBIC0105-1GEA 203 EUR
APOSBIC0105-1G APOSBIC0105-5G
Cefotetan disodium salt
Cefotetan disodium salt
Formula: C₁₇H₁₅N₇Na₂O₈S₄
Punto di fusione: 173…178 °C
Densità: 2,07 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00941449
CAS Number: 74356-00-6