Stampa…
Cefotetan
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
BIC0104-100MG BIC0104-250MG BIC0104-500MG
APOSBIC0104-100MGEA 21.9 EUR
APOSBIC0104-100MG APOSBIC0104-250MG APOSBIC0104-500MG
Cefotetan
Cefotetan
Formula: C₁₇H₁₇N₇O₈S₄
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00864983
CAS Number: 69712-56-7
EINECS: 274-093-3