Stampa…

Cephradine, idrato

Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione

BIC0102-25G BIC0102-50G
APOSBIC0102-25GEA 497 EUR
APOSBIC0102-25G APOSBIC0102-50G
Cephradine, idrato
Cephradine
Formula: C₁₆H₁₉N₃O₄S.xH₂O
Peso molecolare: 349.405 g/mol (anhy)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01743037
CAS Number: 38821-53-3

Visualizza i codici


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR