Cefazolin sodium salt
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Sodium (6R,7R)-7-(2-(1H-tetrazol-1-yl)acetamido)-3-(((5-methyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)thio)methyl)-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate
BIC0101-1G
BIC0101-5G
APOSBIC0101-1GEA
52.4
EUR
APOSBIC0101-1G
APOSBIC0101-5G
Cefazolin sodium salt
Cefazolin sodium salt
Formula:
C₁₄H₁₄N₈NaO₄S₃ Peso molecolare: 476,48 g/mol Punto di fusione: 170…172 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00056883 CAS Number: 27164-46-1 EINECS: 248-278-4 |