Stampa…
Piericidin A
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-((2E,5E,7E,9R,10R,11E)-10-Hydroxy-3,7,9,11-tetramethyltrideca-2,5,7,11-tetraen-1-yl)-5,6-dimethoxy-3-methylpyridin-4-ol, SN 198E, Piericidin A ethanol solution, IT 143D, Shaoguanmycin B, Piericidin A1, MT 1882-I
BIBR1077-1MG BIBR1077-5MG
APOSBIBR1077-1MGEA 205 EUR
APOSBIBR1077-1MG APOSBIBR1077-5MG
Piericidin A
Piericidin A
Formula: C₂₅H₃₇NO₄
Peso molecolare: 415,6 g/mol
Flash Pt: 85 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01677956
CAS Number: 2738-64-9