Stampa…
Enniatin B1
Fornitore: Apollo Scientific
BIBR1041-1MG BIBR1041-5MG
APOSBIBR1041-1MGEA 350 EUR
APOSBIBR1041-1MG APOSBIBR1041-5MG
Enniatin B1
Enniatin B1
Formula: C₃₄H₅₉N₃O₉
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 19914-20-6