Stampa…
Bafilomycin B1
Fornitore: Apollo Scientific
BIBR1013-1MG BIBR1013-5MG
APOSBIBR1013-1MGEA 176 EUR
APOSBIBR1013-1MG APOSBIBR1013-5MG
Bafilomycin B1
Bafilomycin B1
Formula: C₄₄H₆₅NO₁₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00242671
CAS Number: 88899-56-3