Stampa…
Fmoc-δ-azido-Nva-OH ≥98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Fmoc-Orn(N3)
BIBP1083-250MG BIBP1083-1G BIBP1083-5G
APOSBIBP1083-250MGEA 130 EUR
APOSBIBP1083-250MG APOSBIBP1083-1G APOSBIBP1083-5G
Fmoc-δ-azido-Nva-OH ≥98%
Fmoc-δ-azido-Nva-OH
Formula: C₂₀H₂₀N₄O₄
Peso molecolare: 380,40 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
CAS Number: 1097192-04-5