Stampa…
Fmoc-L-Lys(N3)-OH ≥98%
Fornitore: Apollo Scientific
BIBP1082-1G BIBP1082-5G
APOSBIBP1082-1GEA 108 EUR
APOSBIBP1082-1G APOSBIBP1082-5G
Fmoc-L-Lys(N3)-OH ≥98%
Fmoc-L-Lys(N3)-OH
Formula: C₂₁H₂₂N₄O₄
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD13182319
CAS Number: 159610-89-6