Stampa…
4-Azido-N-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-homoalanine ≥99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Azido-N-Fmoc-L-homoalanine
BIBP1079-250MG BIBP1079-1G BIBP1079-5G
APOSBIBP1079-250MGEA 122 EUR
APOSBIBP1079-250MG APOSBIBP1079-1G APOSBIBP1079-5G
4-Azido-N-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-homoalanine ≥99%
4-Azido-N-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-homoalanine
Formula: C₁₉H₁₈N₄O₄
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD11052920
CAS Number: 942518-20-9