Fmoc-3-(aminooxy)acetic acid ≥98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
Fmoc-Aoa, Fmoc-Aoa-OH
BIBP1076-500MG
BIBP1076-1G
BIBP1076-5G
APOSBIBP1076-500MGEA
80
EUR
APOSBIBP1076-500MG
APOSBIBP1076-1G
APOSBIBP1076-5G
Fmoc-3-(aminooxy)acetic acid ≥98%
Fmoc-3-(aminooxy)acetic acid
Formula:
C₁₇H₁₅NO₅ Peso molecolare: 313,31 g/mol Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD01076133 CAS Number: 123106-21-8 |