Stampa…
trans-4-(N-Maleimidomethyl)cyclohexane-1-carboxylic acid ≥99%
Fornitore: Apollo Scientific
BIBP1059-500MG BIBP1059-1G
APOSBIBP1059-500MGEA 82.8 EUR
APOSBIBP1059-500MG APOSBIBP1059-1G
trans-4-(N-Maleimidomethyl)cyclohexane-1-carboxylic acid ≥99%
trans-4-(N-Maleimidomethyl)cyclohexane-1-carboxylic acid
Formula: C₁₂H₁₅NO₄
Punto di fusione: 164…168 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD11519178
CAS Number: 69907-67-1