Stampa…
N-1-Fmoc-1,5-diaminopentane · HCl ≥99%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Fmoc-DAPe.HCl
BIBP1040-1G BIBP1040-5G
APOSBIBP1040-1GEA 130 EUR
APOSBIBP1040-1G APOSBIBP1040-5G
N-1-Fmoc-1,5-diaminopentane · HCl ≥99%
N-1-Fmoc-1,5-diaminopentane · HCl
Formula: C₂₀H₂₄N₂O₂·HCl
Peso molecolare: 360,88 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00832511
CAS Number: 118119-32-7