Stampa…
Boc-8-amino-3,6-dioxaoctanoic acid DCHA ≥98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Boc-AEEA.DCHA, Dicyclohexylamine 2,2-dimethyl-4-oxo-3,8,11-trioxa-5-azatridecan-13-oate
BIBP1014-1G BIBP1014-5G
APOSBIBP1014-1GEA 130 EUR
APOSBIBP1014-1G APOSBIBP1014-5G
Boc-8-amino-3,6-dioxaoctanoic acid DCHA ≥98%
Boc-8-amino-3,6-dioxaoctanoic acid DCHA
Formula: C₂₃H₄₄N₂O₆
Peso molecolare: 444,62 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06796877
CAS Number: 560088-79-1