Stampa…
L-4-Benzoylphenylalanine
Fornitore: Apollo Scientific
BIBA1027-1G BIBA1027-5G BIBA1027-10G
APOSBIBA1027-1GEA 139 EUR
APOSBIBA1027-1G APOSBIBA1027-5G APOSBIBA1027-10G
L-4-Benzoylphenylalanine
L-4-Benzoylphenylalanine
Formula: C₁₆H₁₅NO₃
Punto di fusione: 180 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00238102
CAS Number: 104504-45-2