Stampa…
Fmoc-D-isoleucine
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Fmoc-D-Ile-OH, (2R,3R)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-3-methylpentanoic acid
BIBA1019-1G BIBA1019-250MG BIBA1019-5G
APOSBIBA1019-1GEA 306 EUR
APOSBIBA1019-1G APOSBIBA1019-250MG APOSBIBA1019-5G
Fmoc-D-isoleucine
Fmoc-D-isoleucine
Formula: C₂₁H₂₃NO₄
Peso molecolare: 353,418 g/mol
Punto di fusione: 143…153 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00080291
CAS Number: 143688-83-9