Stampa…
Fmoc-Lys(Me3)-OH chloride
Fornitore: Apollo Scientific
BIBA1011-100MG BIBA1011-250MG
APOSBIBA1011-100MGEA 56.7 EUR
APOSBIBA1011-100MG APOSBIBA1011-250MG
Fmoc-Lys(Me3)-OH chloride
Fmoc-Lys(Me3)-OH chloride
Formula: C₂₄H₃₁ClN₂O₄
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00672333
CAS Number: 201004-29-7