Stampa…
Bisacrilamide ≥98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: N,N'-Metilenbisacrilamide
BIB6418-100G BIB6418-1KG BIB6418-250G
APOSBIB6418-100GEA 71.2 EUR
APOSBIB6418-100G APOSBIB6418-1KG APOSBIB6418-250G
Bisacrilamide ≥98%
Bisacrilamide
Formula: (H₂C=CHCONH)₂CH₂
Peso molecolare: 154.17 g/mol
Punto di ebollizione: 125
Punto di fusione: >300 °C
Flash Pt: 138
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00008625
CAS Number: 110-26-9
EINECS: 203-750-9