Stampa…
L(-)-Glutatione (forma ridotta)
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: L-Glutathione Reduced, GSH, (S)-2-Amino-5-(((R)-1-((carboxymethyl)amino)-3-mercapto-1-oxopropan-2-yl)amino)-5-oxopentanoic acid, Glutathione Reduced
BIB6314-25G BIB6314-100G BIB6314-500G
APOSBIB6314-25GEA 29.2 EUR
APOSBIB6314-25G APOSBIB6314-100G APOSBIB6314-500G
L(-)-Glutatione (forma ridotta)
L(-)-Glutatione (forma ridotta)
Formula: C₁₀H₁₇N₃O₆S
Peso molecolare: 307,33 g/mol
Punto di fusione: 192…195 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00065939
CAS Number: 70-18-8