Cyanidin-3-O-glucoside chloride
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
Kuromanine Chloride, 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-3-(β-D-glucopyranosyloxy)-5,7-dihydroxy-1-benzopyrylium Chloride
BIB6297-10MG
BIB6297-5MG
APOSBIB6297-10MGEA
285
EUR
APOSBIB6297-10MG
APOSBIB6297-5MG
Cyanidin-3-O-glucoside chloride
Cyanidin-3-O-glucoside chloride
Formula:
C₂₁H₂₁O₁₁Cl Peso molecolare: 484,84 g/mol Temperatura di stoccaggio: Congelamento |
MDL Number:
MFCD00064923 CAS Number: 7084-24-4 |