Stampa…
Atractyloside potassium salt
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
BIB6292-100MG BIB6292-25MG BIB6292-50MG
APOSBIB6292-100MGEA 641 EUR
APOSBIB6292-100MG APOSBIB6292-25MG APOSBIB6292-50MG
Atractyloside potassium salt
Atractyloside potassium salt
Formula: C₃₀H₄₄K₂O₁₆S₂
Punto di fusione: 174 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00078810
CAS Number: 102130-43-8
UN: 2811
ADR: 6.1,II