Stampa…
(±)-1,2-Octanediol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1,2-Octanediol, (±)-1,2-Octylene glycol, (±)-1,2-Dihydroxy octane
BIB6291-1KG BIB6291-2.5KG BIB6291-500G
APOSBIB6291-1KGEA 270 EUR
APOSBIB6291-1KG APOSBIB6291-2.5KG APOSBIB6291-500G
(±)-1,2-Octanediol
(±)-1,2-Octanediol
Formula: C₈H₁₈O₂
Peso molecolare: 146,23 g/mol
Punto di ebollizione: 131…132 °C
Punto di fusione: 28…31 °C
Flash Pt: 138 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010738
CAS Number: 1117-86-8