Stampa…
1,1'-Di-n-octadecyl-3,3,3',3'-tetramethylindocarbocyanine perchlorate
Fornitore: Apollo Scientific
BIB6289-100MG BIB6289-500MG BIB6289-50MG
APOSBIB6289-100MGEA 183 EUR
APOSBIB6289-100MG APOSBIB6289-500MG APOSBIB6289-50MG
1,1'-Di-n-octadecyl-3,3,3',3'-tetramethylindocarbocyanine perchlorate
1,1'-Di-n-octadecyl-3,3,3',3'-tetramethylindocarbocyanine perchlorate
Formula: C₅₉H₉₇ClN₂O₄
Punto di fusione: 68 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00142354
CAS Number: 41085-99-8