Stampa…
6-TAMRA
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-Carboxytetramethylrhodamine, 2-(3,6-Bis(dimethylamino)xanthylium-9-yl)-4-carboxybenzoate
BIB6288-250MG BIB6288-50MG BIB6288-100MG
APOSBIB6288-250MGEA 256 EUR
APOSBIB6288-250MG APOSBIB6288-50MG APOSBIB6288-100MG
6-TAMRA
6-TAMRA
Formula: C₂₅H₂₂N₂O₅
Peso molecolare: 430,45 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01073638
CAS Number: 91809-67-5