Stampa…
5-Carboxytetramethylrhodamine (5-TAMRA)
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-TAMRA, 5-Carboxytetramethylrhodamine, 2-(3,6-Bis(dimethylamino)xanthylium-9-yl)-5-carboxybenzoate, 2-[3,6-Bis(dimethylamino)xanthen-10-ium-9-yl]-5-carboxybenzoate, TAMRA, 5-isomer
BIB6287-100MG BIB6287-1G BIB6287-500MG
APOSBIB6287-100MGEA 72.7 EUR
APOSBIB6287-100MG APOSBIB6287-1G APOSBIB6287-500MG
5-Carboxytetramethylrhodamine (5-TAMRA)
5-Carboxytetramethylrhodamine (5-TAMRA)
Formula: C₂₅H₂₂N₂O₅
Peso molecolare: 430,45 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00269769
CAS Number: 91809-66-4