8-Acetoxypyrene-1,3,6-trisulphonic acid trisodium salt
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
BIB6286-10G
BIB6286-1G
BIB6286-5G
APOSBIB6286-10GEA
1160
EUR
APOSBIB6286-10G
APOSBIB6286-1G
APOSBIB6286-5G
8-Acetoxypyrene-1,3,6-trisulphonic acid trisodium salt
8-Acetoxypyrene-1,3,6-trisulphonic acid trisodium salt
Formula:
C₁₈H₉Na₃O₁₁S₃ Temperatura di stoccaggio: Congelamento |
CAS Number:
115787-83-2 |