Stampa…

8-Aminopyrene-1,3,6-trisulphonic acid trisodium salt

Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione

Synonyms: APTS

BIB6285-500MG BIB6285-100MG BIB6285-250MG
APOSBIB6285-500MGEA 1150 EUR
APOSBIB6285-500MG APOSBIB6285-100MG APOSBIB6285-250MG
8-Aminopyrene-1,3,6-trisulphonic acid trisodium salt
8-Aminopyrene-1,3,6-trisulphonic acid trisodium salt
Formula: C₁₆H₈NNa₃O₉S₃
Peso molecolare: 523,40 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00674494
CAS Number: 196504-57-1

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR