Stampa…
AQC
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-Aminoquinoline N-succinimidyl ester, 2,5-Dioxo-1-pyrrolidinyl 6-Quinolylcarbamate
BIB6284-100MG BIB6284-500MG BIB6284-1G
APOSBIB6284-100MGEA 277 EUR
APOSBIB6284-100MG APOSBIB6284-500MG APOSBIB6284-1G
AQC
AQC
Formula: C₁₄H₁₁N₃O₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01940654
CAS Number: 148757-94-2