Stampa…

Zymosan A (da S. cerevisiae)

Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione

BIB6282-5G BIB6282-500MG BIB6282-1G
APOSBIB6282-5GEA 654 EUR
APOSBIB6282-5G APOSBIB6282-500MG APOSBIB6282-1G
Zymosan A (da S. cerevisiae)
Zymosan A
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00082157
CAS Number: 58856-93-2

Visualizza i codici


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR