Semicarbazide Idrocloruro
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
Hydrazinecarboxamide hydrochloride
BIB6269-1KG
BIB6269-500G
BIB6269-100G
APOSBIB6269-1KGEA
132
EUR
APOSBIB6269-1KG
APOSBIB6269-500G
APOSBIB6269-100G
Semicarbazide Idrocloruro
Semicarbazide Idrocloruro
Formula:
CH₆ClN₃O Peso molecolare: 111,53 g/mol Punto di fusione: 175…177 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00013009 CAS Number: 563-41-7 |