Stampa…
Resazurina sale sodico
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 7-Sodiooxy-3H-phenoxazin-3-one 10-oxide, Sodium 7-oxido-3-oxo-3H-phenoxazine 10-oxide, Resazurin sodium, Resazurin
BIB6267-100G BIB6267-25G BIB6267-10G
APOSBIB6267-100GEA 429 EUR
APOSBIB6267-100G APOSBIB6267-25G APOSBIB6267-10G
Resazurina sale sodico
Resazurina sale sodico
Formula: C₁₂H₆NNaO₄
Peso molecolare: 251.17 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005036
CAS Number: 62758-13-8
EINECS: 263-718-5