Stampa…
Pyr-βNA
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (S)-N-(Naphthalen-2-yl)-5-oxopyrrolidine-2-carboxamide, L-Pyroglutamic acid beta-naphthylamide
BIB6266-5G BIB6266-1G BIB6266-250MG
APOSBIB6266-5GEA 730 EUR
APOSBIB6266-5G APOSBIB6266-1G APOSBIB6266-250MG
Pyr-βNA
Pyr-βNA
Formula: C₁₅H₁₄N₂O₂
Peso molecolare: 254,28 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00055911
CAS Number: 22155-91-5
EINECS: 244-809-9
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III