1,4-Diaminobutane free base
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₄H₁₂N₂ Punto di fusione: 25…28 °C Flash Pt: 51 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00008235 CAS Number: 110-60-1 EINECS: 203-782-3 UN: 2928 ADR: 6.1+8,II |