Stampa…
Polygalacturonic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
BIB6263-500G BIB6263-250G
APOSBIB6263-500GEA 1150 EUR
APOSBIB6263-500G APOSBIB6263-250G
Polygalacturonic acid
Polygalacturonic acid
Punto di fusione: 60 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00131972
CAS Number: 25990-10-7