Sodium phenylpyruvate
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₉H₇NaO₃ Punto di fusione: >300 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00002590 CAS Number: 114-76-1 EINECS: 204-053-2 |