Stampa…
DL-Glyceraldehyde dimer 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3,6-Dihydroxy-1,4-dioxane-2,5-dimethanol, (2R,3S,5S,6R)-3,6-Bis(hydroxymethyl)-1,4-dioxane-2,5-diol
BIB6213-500MG BIB6213-1G BIB6213-5G
APOSBIB6213-500MGEA 43.5 EUR
APOSBIB6213-500MG APOSBIB6213-1G APOSBIB6213-5G
DL-Glyceraldehyde dimer 95+%
DL-Glyceraldehyde dimer
Formula: C₆H₁₂O₆
Punto di fusione: 144…145 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00070528
CAS Number: 23147-59-3