Stampa…
γ-Cyclodextrine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: gamma-Cyclodextrin, Cyclooctaamylose, γ-Cyclodextrin, Schardinger gamma-Dextrin
BIB6136-25G BIB6136-100G BIB6136-500G
APOSBIB6136-25GEA 46.6 EUR
APOSBIB6136-25G APOSBIB6136-100G APOSBIB6136-500G
γ-Cyclodextrine 98%
γ-Cyclodextrine
Formula: C₄₈H₈₀O₄₀
Peso molecolare: 1297,1248 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009595
CAS Number: 17465-86-0