4-Methylumbelliferyl sulphate potassium salt
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Potassium 4-methyl-2-oxo-2H-chromen-7-yl sulphate, 4-Methylumbelliferyl sulphate potassium
Formula:
C₁₀H₇KO₆S Peso molecolare: 294.318 g/mol Temperatura di stoccaggio: Congelamento |
MDL Number:
MFCD00016970 CAS Number: 15220-11-8 |