2′-(4-Methylumbelliferyl)-α-D-N-acetylneuraminic acid sodium salt hydrate
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
4-MUNANA
BIB6114-100MG
BIB6114-25MG
APOSBIB6114-100MGEA
394
EUR
APOSBIB6114-100MG
APOSBIB6114-25MG
2′-(4-Methylumbelliferyl)-α-D-N-acetylneuraminic acid sodium salt hydrate
2′-(4-Methylumbelliferyl)-alpha-D-N-acetylneuraminic acid sodium salt hydrate
Formula:
C₂₁H₂₄NNaO₁₁·xH₂O Peso molecolare: 489,41 g/mol (anhy) Temperatura di stoccaggio: Congelamento |
MDL Number:
MFCD00057309 CAS Number: 76204-02-9 |