Stampa…
5-Methyl-DL-tryptophan
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Amino-3-(5-methyl-1H-indol-3-yl)propanoic acid, H-DL-Trp(5-Me)-OH
BIB6112-1G BIB6112-500MG BIB6112-5G
APOSBIB6112-1GEA 263 EUR
APOSBIB6112-1G APOSBIB6112-500MG APOSBIB6112-5G
5-Methyl-DL-tryptophan
5-Methyl-DL-tryptophan
Formula: C₁₂H₁₄N₂O₂
Peso molecolare: 218,26 g/mol
Punto di fusione: 280…282 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00005652
CAS Number: 951-55-3