Stampa…
4-Methyl-DL-tryptophan
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: H-4-Me-DL-Trp-OH
BIB6111-1G BIB6111-500MG
APOSBIB6111-1GEA 163 EUR
APOSBIB6111-1G APOSBIB6111-500MG
4-Methyl-DL-tryptophan
4-Methyl-DL-tryptophan
Formula: C₁₂H₁₄N₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00055987
CAS Number: 1954-45-6
EINECS: 217-785-2